Learn More
2-[2-(Dimetilamino)etoxi]anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10401514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10401514 250 mg 250 miligramos
10340274 1 g 1 g
10336954 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10401514 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC51314CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 1202-00-2
Fórmula molecular C10H16N2O
Peso molecular (g/mol) 180.251
Clave InChI OHDPNHWSANKRNF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-dimethylamino ethoxy aniline, 2-2-dimethylamino-ethoxy-phenylamine, benzenamine,2-2-dimethylamino ethoxy, benzenamine, 2-2-dimethylamino ethoxy, 2-2-aminophenoxy ethyl dimethylamine, 2-2-dimethylaminoethyloxy aniline
PubChem CID 6484656
Nombre IUPAC 2-[2-(dimetilamino)etoxi]anilina
SMILES CN(C)CCOC1=CC=CC=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]aniline
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.25
Porcentaje de pureza 97%