Learn More
2-(2-Dietilaminoetoxi)etanol, TRC
Código de producto. 30134497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134497 100 mg 100 miligramos
30137940 250 mg 250 miligramos
30009730 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134497 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD443615100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 140-82-9
Fórmula molecular C8 H19 N O2
Peso molecular (g/mol) 161.24
Sinónimo 2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethanol, Oxeladin Hydrogen Citrate Imp. A (EP)
Nombre IUPAC 2-[2-(dietilamino)etoxi]etanol
SMILES CCN(CC)CCOCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethanol
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H19NO2/c1-3-9(4-2)5-7-11-8-6-10/h10H,3-8H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.1416
Porcentaje de pureza >95%