Learn More
2,2-Bis(4-hidroxifenil)propanol, TRC
Código de producto. 30009944
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009944 25 mg 25 miligramos
30012434 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009944 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB44736025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142648-65-5
Fórmula molecular C15 H16 O3
Peso molecular (g/mol) 244.28
Sinónimo 4-Hydroxy-β-(4-hydroxyphenyl)-β-methyl-benzeneethanol
Nombre IUPAC 4-[2-hidroxi-1-(4-hidroxifenil)-1-metil-etil]fenol
SMILES CC(CO)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propanol
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H16O3/c1-15(10-16,11-2-6-13(17)7-3-11)12-4-8-14(18)9-5-12/h2-9,16-18H,10H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.1099