Learn More
2,2-Bis(4-hidroxifenil)-1,1,1-tricloroetano, TRC
Código de producto. 30138024
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138024 10 g 10 g
30011329 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138024 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB44740010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2971-36-0
Fórmula molecular C14 H11 Cl3 O2
Peso molecular (g/mol) 317.59
Sinónimo 4,4'-(2,2,2-Trichloroethylidene)diphenol, 4,4'-Dihydroxydiphenyltrichloroethane, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,1,1-trichloroethane, Bisdemethylmethoxychlor, HPTE, 1,1,1-Trichloro-2,2-bis(4-hydroxyphenyl)ethane, Hydroxychlor, NSC 7045, p,p'-Hydroxy-DDT, 1,1-Bis(4-hydroxyphenyl)-2,2,2-trichloroethane, 1,1-Bis(p-hydroxyphenyl)-2,2,2-trichloroethane, 2,2,2-Trichloro-1,1-bis(4-hydroxyphenyl)ethane, α,α-Bis(4-hydroxyphenyl)-β,β,β-trichloroethane;
Nombre IUPAC 4-[2,2,2-tricloro-1-(4-hidroxifenil)etil]fenol
SMILES Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(O)cc2)C(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,1,1-trichloroethane
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11Cl3O2/c15-14(16,17)13(9-1-5-11(18)6-2-9)10-3-7-12(19)8-4-10/h1-8,13,18-19H
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.9825
Porcentaje de pureza >95%