Learn More
2,2-Bis[4-(4-aminofenoxi)fenil]propano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15481178
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15481178 100 g 100 g
15471178 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15481178 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55057.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 13080-86-9 | C27H26N2O2 | 410.517 g/mol
It is applied in pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en el sector farmacéutico.
Solubilidad
Muy ligeramente soluble en agua. Soluble en acetona y dimetilsulfóxido (DMSO).
Notas
Almacenar a temperatura ambiente en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13080-86-9
Fórmula molecular C27H26N2O2
Peso molecular (g/mol) 410.517
Número MDL MFCD00039152
Clave InChI KMKWGXGSGPYISJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-bis 4-4-aminophenoxy phenyl propane, 4,4'-propane-2,2-diylbis 4,1-phenylene bis oxy dianiline, 2,2'-bis 4-aminophenoxyphenyl propane, benzenamine, 4,4'-1-methylethylidene bis 4,1-phenyleneoxy bis, 4,4'-isopropylidenebis 4,1-phenyleneoxy dianiline, 4,4'-4,4'-isopropylidenediphenyl-1,1'-diyldioxy dianiline, bis 4-4-aminophenoxy phenyl dimethyl methane, 4,4'-1-methylethylidene bis 4,1-phenyleneoxy bisbenzenamine
PubChem CID 83119
Nombre IUPAC 4-[4-[2-[4-(4-aminofenoxi)fenil]propan-2-il]fenoxi]anilina
SMILES CC(C)(C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)OC4=CC=C(C=C4)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propane
Punto de fusión 127°C to 130°C
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Very slightly soluble in water. Soluble in acetone,Dimethyl sulfoxide(DMSO).
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.52
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,4'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy)]bisbenzenamine