Learn More
2,2-Bis[4-(4-aminofenoxi)fenil]propano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15471178
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15471178 25 g 25 g
15481178 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15471178 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55057.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13080-86-9 | C27H26N2O2 | 410.517 g/mol
It is applied in pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en el sector farmacéutico.
Solubilidad
Muy ligeramente soluble en agua. Soluble en acetona y dimetilsulfóxido (DMSO).
Notas
Almacenar a temperatura ambiente en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13080-86-9
Fórmula molecular C27H26N2O2
Peso molecular (g/mol) 410.517
Número MDL MFCD00039152
Clave InChI KMKWGXGSGPYISJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-bis 4-4-aminophenoxy phenyl propane, 4,4'-propane-2,2-diylbis 4,1-phenylene bis oxy dianiline, 2,2'-bis 4-aminophenoxyphenyl propane, benzenamine, 4,4'-1-methylethylidene bis 4,1-phenyleneoxy bis, 4,4'-isopropylidenebis 4,1-phenyleneoxy dianiline, 4,4'-4,4'-isopropylidenediphenyl-1,1'-diyldioxy dianiline, bis 4-4-aminophenoxy phenyl dimethyl methane, 4,4'-1-methylethylidene bis 4,1-phenyleneoxy bisbenzenamine
PubChem CID 83119
Nombre IUPAC 4-[4-[2-[4-(4-aminofenoxi)fenil]propan-2-il]fenoxi]anilina
SMILES CC(C)(C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)OC4=CC=C(C=C4)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propane
Punto de fusión 127°C to 130°C
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Very slightly soluble in water. Soluble in acetone,Dimethyl sulfoxide(DMSO).
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.52
Porcentaje de pureza 98%