Learn More
2,2-Bis[4-(2-hidroxi-2-metiletoxi)fenil]propano, TRC
Código de producto. 30005203
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005203 500 mg 500 miligramos
30003898 100 mg 100 miligramos
30007280 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005203 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB016472500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116-37-0
Fórmula molecular C21H28O4
Peso molecular (g/mol) 344.44
Sinónimo 1,1'-[(1-Methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy)]-bis[2-propanol], 1,1'-Isopropylidenebis[4-(2-hydroxypropoxy)Benzene], 2,2-Bis[4-(2-hydroxypropoxy)phenyl]Propane, Bisphenol A-bis(2-hydroxypropyl) Ether, Dianol 33, Himer BP 2P, Isopropylidenediphenoxypropanol, NSC 408494, Propoxylated Bisphenol A 2 Mole Adduct, Dipropoxylated Bisphenol A
Nombre IUPAC 1-[4-[2-[4-(2-hidroxipropoxi)fenil]propan-2-il]fenoxi]propano-2-ol
SMILES CC(O)COc1ccc(cc1)C(C)(C)c2ccc(OCC(C)O)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Bis[4-(2-hydroxy-2-methylethoxy)phenyl]Propane
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28O4/c1-15(22)13-24-19-9-5-17(6-10-19)21(3,4)18-7-11-20(12-8-18)25-14-16(2)23/h5-12,15-16,22-23H,13-14H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.1988
Porcentaje de pureza >95%