Learn More
2-(2,5-Difluorofenil)etanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15474757
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15474757 250 mg 250 miligramos
15464757 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15474757
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H32082.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 862255-56-9
Fórmula molecular C8H8F2O
Peso molecular (g/mol) 158.148
Número MDL MFCD00142840
Clave InChI WIOQRCFOUIBCEB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2,5-difluorophenyl ethanol, 2,5-difluorobenzeneethanol, 2-2,5-difluorophenyl ethan-1-ol, 2,5-difluorophenethyl alcohol, benzeneethanol, 2,5-difluoro, 2-2,5-difluoro-phenyl-ethanol
PubChem CID 17999361
Nombre IUPAC 2-(2,5-difluorofenil)etanol
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)CCO)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2,5-Difluorophenyl)ethanol
Índice de refracción 1.4908
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.15
Porcentaje de pureza 97%