Learn More
2,2,4-trimetilpentano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
2500 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11438637 2500 mL 2500 ml
11428637 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11438637 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19756.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.33€
    66.65€ / 2500 ml
    Ahorro 13.68€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 540-84-1 | C8H18 | 114.232 g/mol
El 2,2,4-trimetilpentano se utiliza como disolvente en análisis de espectrofotometría y en síntesis orgánica. Debido a su elevado número de octano antidetonante, se emplea ampliamente como combustible de referencia estándar para las clasificaciones de octanaje. Actúa como aditivo en la destilación azeotrópica, además de como diluyente. Participa como ayudas de procesamiento en el sector del petróleo.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,2,4-trimetilpentano se utiliza como disolvente en análisis de espectrofotometría y en síntesis orgánica. Debido a su elevado número de octano antidetonante, se emplea ampliamente como combustible de referencia estándar para las clasificaciones de octanaje. Actúa como aditivo en la destilación azeotrópica, además de como diluyente. Participa como ayudas de procesamiento en el sector del petróleo.
Solubilidad
Miscible con benceno, tolueno, xileno, cloroformo, éter, disulfuro de carbono, tetracloruro de carbono, DMF, acetona, heptano y aceites. No miscible con agua.
Notas
Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de ignición. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 540-84-1
Fórmula molecular C8H18
Peso molecular (g/mol) 114.232
Número MDL MFCD00008943
Clave InChI NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane
PubChem CID 10907
ChEBI CHEBI:62805
Nombre IUPAC 2,2,4-trimetilpentano
SMILES CC(C)CC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,4-Trimethylpentane
Punto de fusión -107 °C
Densidad 0.692
Punto de ebullición 98°C to 99°C
Temperatura de inflamación −7°C (19°F)
Olor Nearly Odorless
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2C(CH3)3
Índice de refracción 1.391
Cantidad 2500 mL
Número UN UN1262
Beilstein 1696876
Índice Merck 14,5193
Información de solubilidad Miscible with benzene,toluene,xylene,chloroform,ether,carbon disulfide,carbon tetrachloride,DMF,acetone,heptane,and oils. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.23
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2,4-Trimethylpentane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2,4-Trimethylpentane