Learn More
2-(2,4-Difluorofenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)-1,2-propanediol, TRC
Código de producto. 30137734
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137734 1 g 1 g
17984365 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137734 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4460801G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118689-07-9
Fórmula molecular C11 H11 F2 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 255.22
Sinónimo (2RS)-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propane-1,2-diol, Fluconazole Imp. F (EP)
Nombre IUPAC 2-(2,4-difluorofenil)-3-(1,2,4-triazol 1-il)propano-1,2-diol
SMILES OCC(O)(Cn1cncn1)c2ccc(F)cc2F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propane-1,2-diol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11F2N3O2/c12-8-1-2-9(10(13)3-8)11(18,5-17)4-16-7-14-6-15-16/h1-3,6-7,17-18H,4-5H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.0819