Learn More
2,2,4,4-tetrametilpentano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490197 10 g 10 g
11400207 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11490197 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21642.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 1070-87-7 | C9H20 | 128.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1070-87-7
Fórmula molecular C9H20
Peso molecular (g/mol) 128.26
Número MDL MFCD00060873
Clave InChI GUMULFRCHLJNDY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14058
Nombre IUPAC 2,2,4,4-tetrametilpentano
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,4,4-Tetramethylpentane
Densidad 0.72
Punto de ebullición 121°C
Temperatura de inflamación 6°C (43°F)
Olor Petroleum-like
Fórmula lineal (CH3)3CCH2C(CH3)3
Cantidad 10 g
Número UN UN3295
Sinónimo di-tert-butylmethane, pentane, 2,2,4,4-tetramethyl, unii-7js6eal3ee, 7js6eal3ee, pentane, 2,2,4,4-tetramethyl-8ci 9ci, 2,4,4-tetramethylpentane, acmc-2098nd, pentane,2,4,4-tetramethyl, 2,2,4,4,-tetramethylpentane, pentane,2,2,4,4-tetramethyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.26
Porcentaje de pureza 98%