Learn More
2,2,4,4,6,8,8-heptametilnonano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11904401 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11904401 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10275960 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10589043 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11904401 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 156250010
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 4390-04-9 | C16H34 | 226.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4390-04-9
Fórmula molecular C16H34
Peso molecular (g/mol) 226.44
Número MDL MFCD00008856
Clave InChI VCLJODPNBNEBKW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo isocetane, nonane, 2,2,4,4,6,8,8-heptamethyl, cyprane, pubchem16042, acmc-2097fb, dsstox_cid_30668, dsstox_gsid_52101, ksc492g9j, 2,4,4,6,8,8-heptamethylnonane, nonane,2,4,4,6,8,8-heptamethyl
PubChem CID 20414
Nombre IUPAC 2,2,4,4,6,8,8-heptametilnonano
SMILES CC(CC(C)(C)C)CC(C)(C)CC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,4,4,6,8,8-Heptamethylnonane
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.7900g/mL
Punto de ebullición 240.0°C
Temperatura de inflamación 95°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CCH2CH(CH3)CH2C(CH3)2CH2C(CH3)3
Índice de refracción 1.4380 to 1.4400
Cantidad 1 L
Gravedad específica 0.79
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.44
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2,4,4,6,8,8-Heptamethylnonane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P264-Lavarse la cara, las manos ylas áreas de la piel expuestas concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.