Learn More
2,2,4,4,6,8,8-heptametilnonano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10275960 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10275960 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10589043 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
11904401 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10275960 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 156250500
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 4390-04-9 | C16H34 | 226.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4390-04-9
Fórmula molecular C16H34
Peso molecular (g/mol) 226.44
Número MDL MFCD00008856
Clave InChI VCLJODPNBNEBKW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo isocetane, nonane, 2,2,4,4,6,8,8-heptamethyl, cyprane, pubchem16042, acmc-2097fb, dsstox_cid_30668, dsstox_gsid_52101, ksc492g9j, 2,4,4,6,8,8-heptamethylnonane, nonane,2,4,4,6,8,8-heptamethyl
PubChem CID 20414
Nombre IUPAC 2,2,4,4,6,8,8-heptametilnonano
SMILES CC(CC(C)(C)C)CC(C)(C)CC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,4,4,6,8,8-Heptamethylnonane
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.7900g/mL
Punto de ebullición 240.0°C
Temperatura de inflamación 95°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CCH2CH(CH3)CH2C(CH3)2CH2C(CH3)3
Índice de refracción 1.4380 to 1.4400
Cantidad 50 mL
Gravedad específica 0.79
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.44
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2,4,4,6,8,8-Heptamethylnonane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P264-Lavarse la cara, las manos ylas áreas de la piel expuestas concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.