Learn More
2,2,2-Crypt, TRC
Código de producto. 30007763
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007763 100 mg 100 miligramos
30007475 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007763 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC827460100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23978-09-8
Fórmula molecular C18 H36 N2 O6
Peso molecular (g/mol) 376.49
Sinónimo 4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane, 2,2,2-Crypt, 2,2,2-Cryptand, 2,2,2-Cryptate, Crypt-2,2,2, Cryptand 222, Cryptand C 222, Cryptand[2.2.2], Cryptate 222, Cryptating agent 222, Cryptofix 222, K 222, Kryptand 222, Kryptofix 222, NSC 264495, WS-A 101, [2,2,2]Crypand
Nombre IUPAC 4,7,13,16,21,24-hexaoxa-1,10-diazabiciclo[8.8.8]hexacosano
SMILES C1COCCN2CCOCCOCCN(CCOCCOCC2)CCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,7,13,16,21,24-hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H36N2O6/c1-7-21-13-14-24-10-4-20-5-11-25-17-15-22-8-2-19(1)3-9-23-16-18-26-12-6-20/h1-18H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.2573