Learn More
2,10-Dodecadiino, 97 %
Código de producto. 11343386
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11343386 5 g 5 g
11353386 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11343386 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12822.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31699-38-4
Fórmula molecular C12H18
Peso molecular (g/mol) 162.276
Número MDL MFCD00041622
Clave InChI CNMHMGNWEVHOCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,10-dodecadiyne, dodeca-2,10-diin, acmc-1ajc2
PubChem CID 141655
ChEBI CHEBI:37822
Nombre IUPAC dodeca-2,10-diino
SMILES CC#CCCCCCCC#CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,10-Dodecadiyne
Punto de ebullición 103°C to 104°C (8 mmHg)
Índice de refracción 1.47
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.28
Porcentaje de pureza 97%