Learn More
Éster de pinacol de ácido 2-(1-pirolidinil)piridina-3-borónico, 95 %
Código de producto. 15417665
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15417665 250 mg 250 miligramos
11496350 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15417665 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27190.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El éster de pinacol de ácido 2-(1-pirrolidinil)piridina-3-borónico se utiliza por los principales beneficios del uso de ésteres borónicos en los acoplamientos cruzados Suzuki-Miyaura, lo que permite el acoplamiento de ácidos organoborónicos que son sensibles a la deboronación hidrolítica. También tiene otras aplicaciones adicionales, al igual que otros ésteres borónicos quirales, como los ilustrados a continuación, que se han utilizado como inductores en reacciones estereoselectivas.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en disolventes orgánicos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejados los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1073354-41-2
Fórmula molecular C15H23BN2O2
Peso molecular (g/mol) 274.17
Número MDL MFCD06798280
Clave InChI RKTXCUGUPDEZHR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pyrrolidin-1-yl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-pyrrolidin-1-yl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-1-pyrrolidinyl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-pyrrolidin-1-ylpyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 2-pyrrolidinopyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 2-1-pyrrolidino pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-pyrrolidin-1-yl-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-1-pyrrolidinyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine
PubChem CID 44755171
Nombre IUPAC 2-pirrolidin-1-il-3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridina
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(N=CC=C1)N1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1-Pyrrolidinyl)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Punto de fusión 76°C to 78°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.17
Porcentaje de pureza 95%