Learn More
(1R,2S)-2-(3,4-Difluorofenil)ciclopropanamina cloruro, TRC
Código de producto. 18073120
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18073120 5 g 5 g
18031850 1 g 1 g
18023730 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18073120 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4470305G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1402222-66-5
Fórmula molecular C9 H9 F2 N . H Cl
Peso molecular (g/mol) 205.632
Sinónimo Ticagrelor Related Compound 31 HCl
Nombre IUPAC (1R,2S)-2-(3,4-difluorofenil)ciclopropano-1-amina; Cloruro
SMILES Cl.N[C@@H]1C[C@H]1c2ccc(F)c(F)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R,2S)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanamine Hydrochloride
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9F2N.ClH/c10-7-2-1-5(3-8(7)11)6-4-9(6)12;/h1-3,6,9H,4,12H2;1H/t6-,9+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.047