Learn More
Ácido 1H-pirazol-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379939
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11379939 5 g 5 g
11369939 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11379939 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25732.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1621-91-6 | C4H4N2O2 | 112.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1621-91-6
Fórmula molecular C4H4N2O2
Peso molecular (g/mol) 112.09
Número MDL MFCD00077436
Clave InChI KOPFEFZSAMLEHK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, pyrazole-3-carboxylic acid, 2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-pyrazolecarboxylic acid, 3-pyrazolecarboxylic acid, 3-carboxy-1h-pyrazole, pyrazolic acid, pyrazolecarboxylic, 3-carboxypyrazole, 2h-pyrazole-3-carboxylicacid
PubChem CID 574310
Nombre IUPAC Ácido 1H-pirazol-5-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC=NN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
Punto de fusión 211°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.09
Porcentaje de pureza 97%