CAS RN 1621-91-6
IUPAC Nombre:
1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Sinónimos:
2H-pyrazole-3-carboxylic acid
Peso molecular (g/mol):
112.09
Fórmula molecular:
C4H4N2O2
InChi Key:
KOPFEFZSAMLEHK-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC(=O)C1=CC=NN1
1
–
2
de
2
resultados
1
Ácido 1H-pirazol-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1621-91-6 Fórmula molecular: C4H4N2O2 Peso molecular (g/mol): 112.09 Número MDL: MFCD00077436 Clave InChI: KOPFEFZSAMLEHK-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: 1h-pyrazole-3-carboxylic acid,pyrazole-3-carboxylic acid,2h-pyrazole-3-carboxylic acid,5-pyrazolecarboxylic acid,3-pyrazolecarboxylic acid,3-carboxy-1h-pyrazole,pyrazolic acid,pyrazolecarboxylic,3-carboxypyrazole,2h-pyrazole-3-carboxylicacid PubChem CID: 574310 Nombre IUPAC: Ácido 1H-pirazol-5-carboxílico SMILES: OC(=O)C1=CC=NN1