Learn More
Ácido 3-pirazolcarboxílico, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11946221 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
11946221 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11946221 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 441580010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Pyrazolecarboxylic acid
CAS 1621-91-6
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 177°C to 179°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H4N2O2
Número MDL MFCD00077436
Cantidad 1 g
Sinónimo 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, pyrazole-3-carboxylic acid, 2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-pyrazolecarboxylic acid, 3-pyrazolecarboxylic acid, 3-carboxy-1h-pyrazole, pyrazolic acid, pyrazolecarboxylic, 3-carboxypyrazole, 2h-pyrazole-3-carboxylicacid
Clave InChI KOPFEFZSAMLEHK-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC=NN1
Nombre IUPAC Ácido 1H-pirazol-5-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 112.09
PubChem CID 574310
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.09
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.