Learn More
1H-indeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11383296
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11383296 5 g 5 g
11393296 25 g 25 g
15498959 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11383296 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12665.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 95-13-6 | C9H8 | 116.163 g/mol
1H-Indene is used in the synthesis of new C60 derivative, indene-C60 bisadduct1. It was used in preparing polyindene by the controlled cationic polymerization initiated with cumyl methyl ether/TiCl4 in CH2Cl2. It is also used in the synthesis of istatins and in the production of indene/cumarone thermoplastic resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
1El H-indeno se utiliza en la síntesis de un nuevo derivado de C60, bisaducto60 de indeno-C1. Se utilizó en la preparación de poliindeno mediante la polimerización catiónica controlada iniciada con éter metil cumílico/TiCl 4 en CH2Cl2. También se utiliza en la síntesis de istatinas y en la producción de resinas termoplásticas de indeno/cumarona.
Solubilidad
Soluble en etanol, acetona, éter etílico y éter. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. La temperatura de almacenamiento recomendada es de 2-8 °C. Es sensible a la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-13-6
Fórmula molecular C9H8
Peso molecular (g/mol) 116.163
Número MDL MFCD00003777
Clave InChI YBYIRNPNPLQARY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indene, indonaphthene, inden, unii-67h8y6lb8a, indenyl radical, 1h-inden, pubchem20728, indene, reag, acmc-209ruy
PubChem CID 7219
ChEBI CHEBI:41921
Nombre IUPAC 1H-indeno
SMILES C1C=CC2=CC=CC=C21
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-Indene
Punto de fusión ∼-2°C
Densidad 0.996
Punto de ebullición 181°C to 182°C
Temperatura de inflamación 58°C (136°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.574
Cantidad 5 g
Número UN UN3295
Beilstein 635873
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,4939
Información de solubilidad Soluble in ethanol,acetone,ethyl ether,and ether. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1H-Indene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Indene