Learn More
1H-Indeno, + 90 %, estabilizado con 4-terc-butilcatecol al 0,01 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494843
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11494843 250 mL 250 ml
11484843 50 mL 50 ml
11474843 1000 mL 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494843 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12192.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 95-13-6 | C9H8 | 116.163 g/mol
1H-Indene is a building block that has been used in the synthesis of isatins. It was used in the synthesis of new C60 derivative, indene-C60 bisadduct. It was used in preparing polyindene by the controlled cationic polymerization initiated with cumyl methyl ether/TiCl4 in CH2Cl2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
1El H-indeno es un compuesto báscio que se ha utilizado en la síntesis de isatinas. Se usó en la síntesis de un nuevo derivado C60, bisaducto de indeno-C60. Se utilizó en la preparación de polinideno mediante la polimerización catiónica controlada iniciada con éter metil cumílico/TiCl4 en CH2Cl2.
Solubilidad
Soluble en etanol, acetona, éter etílico y éter. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a 4 °C. Almacenar en un lugar oscuro. Incompatible con agentes oxidantes, luz y calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-13-6
Fórmula molecular C9H8
Peso molecular (g/mol) 116.163
Número MDL MFCD00003777
Clave InChI YBYIRNPNPLQARY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indene, indonaphthene, inden, unii-67h8y6lb8a, indenyl radical, 1h-inden, pubchem20728, indene, reag, acmc-209ruy
PubChem CID 7219
ChEBI CHEBI:41921
Nombre IUPAC 1H-indeno
SMILES C1C=CC2=CC=CC=C21
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-Indene
Nombre de nota Stabilized with 0.01% 4-tert-butylcatechol
Punto de fusión ∼-2°C
Densidad 0.996
Punto de ebullición 181°C to 182°C
Temperatura de inflamación 58°C (136°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.57
Cantidad 250 mL
Número UN UN3295
Beilstein 635873
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,4939
Información de solubilidad Soluble in ethanol,acetone,ethyl ether,and ether. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza ≥90%