Learn More
Motic™ Microscopio LED sin cable serie 18/28
Código de producto. 15495102
Cambiar vista
Click to view available options
Estilo de cabeza:
Monocular, 45° Inclinado, 360° Giratorio
Trinocular con ajuste de dioptrías, inclinación de 30°, rotación de 360°, división de luz 50/50
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Estilo de cabeza Tamaño de la unidad
15495102 Trinocular con ajuste de dioptrías, inclinación de 30°, rotación de 360°, división de luz 50/50 cada uno
15415102 Monocular, 45° Inclinado, 360° Giratorio cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15495102 Proveedor Motic™ N.º de proveedor 1100102201044
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    702.00€
    680.00€ / paquete de 1
    Ahorro 22.00€
    3% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-02-2027
Microscopio ideal para microscopía académica. El microscopio LED sin cable serie 18/28 Motic™ ofrece una forma ergonómica única, una óptica superior y portabilidad.
  • Iluminación LED blanca brillante sin calor.
  • El pack de baterías recargable facilita el uso sin cable.
  • Versiones monocular, binocular y trinocular disponibles.
  • Objetivos acromáticos DIN EA 4X, 10X y 40X
  • Enfoque grueso y fino separado y coaxial con un incremento mínimo de 2 μm para garantizar una muestra perfectamente enfocada.
  • Platina mecánica integrada disponible.
Especificaciones
Tipo de condensador Montaje en cremallera y piñón 1.25 N.A. Condensador Abbe con diafragma iris y soporte de filtro
Descripción Sistema de enfoque grueso y fino independiente con tope de límite superior para evitar daños en los portaobjetos y los objetivos y ajuste de tensión de enfoque para evitar la desviación de la platina.
Eyepiece WF10X/18 mm
Estilo de cabeza Trinocular con ajuste de dioptrías, inclinación de 30°, rotación de 360°, división de luz 50/50
Tipo de iluminación LED
Potencia de aumento 4X, 10X, 40XS
Modelo Microscopio inalámbrico LED 2823
Tipos de objetivos EA acromático, parfocal y parcéntrico
Tipo de producto Microscopio LED sin cable
Incluye Platina mecánica grande de 133 mm × 136 mm con controles coaxiales de posición baja
Pieza nasal Revólver cuádruple de montaje inverso, con topes de clic positivos para cambios de aumento precisos