Learn More
Motic™ Microscopio LED sin cable serie 18/28
Código de producto. 15415102
Cambiar vista
Click to view available options
Estilo de cabeza:
Monocular, 45° Inclinado, 360° Giratorio
Trinocular con ajuste de dioptrías, inclinación de 30°, rotación de 360°, división de luz 50/50
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Estilo de cabeza unitSize
15415102 Monocular, 45° Inclinado, 360° Giratorio cada uno
15495102 Trinocular con ajuste de dioptrías, inclinación de 30°, rotación de 360°, división de luz 50/50 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15415102 Proveedor Motic™ N.º de proveedor PD8041A201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    269.00€
    261.00€ / paquete de 1
    Ahorro 8.00€
    2% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Microscopio ideal para microscopía académica. El microscopio LED sin cable serie 18/28 Motic™ ofrece una forma ergonómica única, una óptica superior y portabilidad.
  • Iluminación LED blanca brillante sin calor.
  • El pack de baterías recargable facilita el uso sin cable.
  • Versiones monocular, binocular y trinocular disponibles.
  • Objetivos acromáticos DIN EA 4X, 10X y 40X
  • Enfoque grueso y fino separado y coaxial con un incremento mínimo de 2 μm para garantizar una muestra perfectamente enfocada.
  • Platina mecánica integrada disponible.
Especificaciones
Tipo de condensador Condensador especial 0,65 N.A. integrado con diafragma iris
Descripción Sistema de enfoque grueso y fino independiente con tope de límite superior para evitar daños en los portaobjetos y los objetivos y ajuste de tensión de enfoque para evitar la desviación de la platina.
Eyepiece WF10X/18 mm
Estilo de cabeza Monocular, 45° Inclinado, 360° Giratorio
Tipo de iluminación LED
Potencia de aumento 4X, 10X, 40XS
Modelo Microscopio inalámbrico LED 1801
Tipos de objetivos EA acromático, parfocal y parcéntrico
Tipo de producto Microscopio LED sin cable
Incluye Pinzas para platina de gran tamaño de 120 mm x 125 mm bloqueadas con resorte, puntero de ocular integrado
Pieza nasal Revólver cuádruple de montaje inverso, con topes de clic positivos para cambios de aumento precisos