Learn More
3M™ Limpiador de grafitis 1500
Código de producto. 17297610 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
500 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
17297610 500 mL paquete de 4
1 options
Código de producto. 17297610 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000082039
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    315.00€
    178.21€ / paquete de 4
    Ahorro 136.79€
    43% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Elimina los grafitis, dos tipos de limpiadores según el tipo de superficie
  • La forma líquida del disolvente permite una penetración y una descomposición rápidas de los grafitis.
  • No contiene NEP (N-etil-pirrolidona) ni NMP (N-metil-2-pirrolidona) utilizados en otros limpiadores de grafitis, lo que puede suponer un riesgo significativo para la salud.
  • Tiene un olor mínimo, lo que mejora la eficacia y la comodidad para el usuario a diferencia de los limpiadores químicos tradicionales, que emiten olores potentes y vapores nocivos.
  • Bajo impacto medioambiental puesto que el producto no contiene disolventes aromáticos, alifáticos o clorados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Limpiador de grafitis
Volumen (métrico) 500 mL