Learn More
Thermo Scientific™ Empalmes 15 % de grafito/85 % de vespel para instrumentos Thermo Scientific
Código de producto. 10428874 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Columna empaquetada
Empalme
Para utilizar con (equipo):
Detectores MS Thermo Scientific
Detectores de MS Agilent
Inyectores Agilent y detectores no MS
Inyectores y detectores no MS Thermo Scientific TRACE Ultra SSL
Diámetro (métrico):
0,32 mm
0,53 mm
3,175 mm
6,35 mm
Entre 0,1 y 0,25 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Para utilizar con (equipo) Diámetro (métrico) unitSize
10428874 Empalme Inyectores y detectores no MS Thermo Scientific TRACE Ultra SSL 0,32 mm paquete de 10
10478874 Empalme Inyectores y detectores no MS Thermo Scientific TRACE Ultra SSL Entre 0,1 y 0,25 mm paquete de 10
10660046 Empalme Inyectores y detectores no MS Thermo Scientific TRACE Ultra SSL 0,53 mm paquete de 10
10466744 Empalme Detectores MS Thermo Scientific Entre 0,1 y 0,25 mm paquete de 10
10571115 Empalme Detectores MS Thermo Scientific 0,32 mm paquete de 10
10117644 Empalme Detectores de MS Agilent 0,53 mm paquete de 10
10595615 Columna empaquetada Inyectores y detectores no MS Thermo Scientific TRACE Ultra SSL 6,35 mm paquete de 10
10554125 Columna empaquetada Inyectores Agilent y detectores no MS 3,175 mm 10 PCS
10649485 Empalme Inyectores y detectores no MS Thermo Scientific TRACE Ultra SSL Entre 0,1 y 0,25 mm paquete de 10
10630826 Empalme Inyectores y detectores no MS Thermo Scientific TRACE Ultra SSL 0,32 mm paquete de 10
10640826 Empalme Inyectores y detectores no MS Thermo Scientific TRACE Ultra SSL 0,53 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 10428874 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 29033460
Fecha estimada de envoi: 06-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garantice conexiones fiables para instrumentos de GC Thermo Scientific™ con estos empalmes Thermo Scientific™.
Utilice empalmes 15 % de grafito/85 % de vespel Thermo Scientific™ para instrumentos Thermo Scientific para garantizar el rendimiento óptimo de los instrumentos de GC Thermo Scientific. Están disponibles en tres materiales diferentes y en distintas dimensiones para adaptarse a una amplia gama de instrumentos y aplicaciones. Todos los empalmes se suministran en blísteres individuales sin contaminantes.
Características
Disponibles en 100 % grafito, 15 % grafito/85 % Vespel y metal SilTite
Empalmes para diferentes tipos de inyectores y detectores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Empalme
Descripción 29033460
Diámetro (métrico) 0,32 mm
Para utilizar con (equipo) Inyectores y detectores no MS Thermo Scientific TRACE Ultra SSL
Material 15 % grafito/85 % vespel
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.