Learn More
Keystone Cleanroom Products Bolsa de autoclave Tyve™ 1422A
Código de producto. 17758147 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
12 x 9,5 in
2 x 12 in
10 x 62 in
12 x 12 in
12 x 32 in
12 x 40 in
12 x 46 in
15 x 10 in
16 x 12 in
18 x 12 in
18 x 14 in
20 x 20 in
24 x 16 in
24 x 20 in
24 x 24 in
24 x 62 in
69 x 30,5 cm
30 x 10 in
30 x 18 in
30 x 20 in
30 x 36 in
36 x 24 in
36 x 36 in
36 x 60 in
40 x 20 in
42 x 24 in
42 x 42 in
48 x 12 in
48 x 28 in
48 x 36 in
48 x 48 in
50 x 54 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 125
paquete de 250
paquete de 500
32 product options available for selection
Product selection table with 32 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
17758147 36 x 60 in paquete de 125
17737937 12 x 9,5 in paquete de 250
17777937 15 x 10 in paquete de 250
17777947 30 x 10 in paquete de 250
17777957 12 x 12 in paquete de 250
17727967 16 x 12 in paquete de 250
17767967 18 x 12 in paquete de 250
17727997 48 x 12 in paquete de 250
17777997 18 x 14 in paquete de 250
17758027 24 x 16 in paquete de 250
17778047 30 x 18 in paquete de 250
17738067 20 x 20 in paquete de 250
17768067 24 x 20 in paquete de 250
17798067 30 x 20 in paquete de 250
17768077 40 x 20 in paquete de 250
17768087 24 x 24 in paquete de 250
17718097 36 x 24 in paquete de 250
17768097 42 x 24 in paquete de 250
17778097 48 x 28 in paquete de 250
17758137 36 x 36 in paquete de 250
17728147 48 x 36 in paquete de 125
17788167 48 x 48 in paquete de 125
17707987 12 x 32 in paquete de 250
17767987 12 x 40 in paquete de 250
17747877 2 x 12 in paquete de 500
17718127 30 x 36 in paquete de 250
17718107 24 x 62 in paquete de 250
17707997 12 x 46 in paquete de 250
17737957 10 x 62 in paquete de 250
17718167 42 x 42 in paquete de 125
17758177 50 x 54 in paquete de 100
17757977 69 x 30,5 cm paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
32 options
Código de producto. 17758147 Proveedor Keystone Cleanroom Products N.º de proveedor BGT2A3660
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2685.00€
    2100.38€ / paquete de 125
    Ahorro 584.62€
    21% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-03-2027
Diseñada para la esterilización por vapor de piezas de repuesto de equipos farmacéuticos grandes o con formas extrañas. Estas bolsas se pueden cerrar con termosellado.
  • Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
  • Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
  • Rápido y uniforme para el área de preparación del equipo
  • Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
  • Las costuras selladas eliminan los hilos de coser y reducen considerablemente las partículas
  • Resiste desgarros y punciones
  • Barrera microbiana superior
  • Categoría 1 sin pelusas (tambor Helmke)
  • Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad COC
Tipo de tapón Sello térmico
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Equipo farmacéutico
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Sin látex Sí
Método de esterilización Destiladores
Intervalo de temperatura (imperial) <250 °F
Intervalo de temperatura (métrico) <125°C
Dimensiones (L x An) 36 x 60 in
Longitud (imperial) 60 in
Anchura (imperial) 36 in
Tipo de producto Bolsa para autoclave
Longitud (métrico) 152.4 cm
Anchura (métrico) 91.4 cm