Learn More
Keystone Cleanroom Products Cubiertas de recipientes esterilizables en autoclave 1422A Tyvek™
BIOPHARMA
Código de producto. 17871061 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
40 in
50 in
Diámetro (imperial):
De 29 a 34 in.
De 31 a 41 in.
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Diámetro (imperial) Tamaño de la unidad
17871061 40 in De 29 a 34 in. paquete de 50
17778227 50 in De 31 a 41 in. paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17871061 Proveedor Keystone Cleanroom Products N.º de proveedor BWLT2A40
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1635.00€
    1282.42€ / paquete de 50
    Ahorro 352.58€
    21% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Las cubiertas de recipientes esterilizables en autoclave para productos para salas limpias Keystone 1422A Tyvek™ evitan la contaminación microbiana y de partículas en piezas críticas
  • Evite la contaminación microbiana y de partículas en las piezas críticas, mientras se realizan las actividades de configuración de la línea de llenado
  • Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
  • Reduce los costes de mano de obra
  • Simplifica la conformidad con los SOP de envoltura
  • Embalaje práctico: 1 bolsa de polietileno sellada con calor
  • Indicador de esterilización por vapor: esterilizable en autoclave de 121 °C a 125 °C
  • Resistente a desgarros y punciones
  • hidrófobos
  • No deja pelusa
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad COC
Tipo de tapón Ninguno
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Esterilización con vapor
Para utilizar con (equipo) Recipientes con tapón
Incluye Indicador de vapor
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Sin látex Sí
N.º por caja 50
N.° por paquete 1
Tamaño 40 in
Método de esterilización Destiladores
Intervalo de temperatura (métrico) De 121 °C a 125 °C
Grosor (imperial) 5,30 mil
Diámetro (imperial) De 29 a 34 in.
Tipo de producto Portada
Grosor (métrico) 0,130 mm