Learn More
14-3-3 zeta/beta Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 3J3J9, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
14-3-3 zeta/beta Monoclonal antibody specifically detects 14-3-3 zeta/beta in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | 14-3-3 zeta/beta |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 3J3J9 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS, 0.05% BSA, 50% glycerol, pH7.3 |
| Alias de gen | KCIP-1MGC126532,14-3-3-zeta, MGC111427, MGC138156, tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, deltapolypeptide, tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, zetapolypeptide, zeta polypeptide |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human 14-3-3 zeta/beta (P31946). |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |