missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

14-3-3 tau/theta Antibody (1A1), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18585392 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18585392 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18585392 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP121301H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

14-3-3 tau/theta Monoclonal antibody specifically detects 14-3-3 tau/theta in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno 14-3-3 tau/theta
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 1A1
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen 14-3-3 protein tau, 14-3-3 protein T-cell, 14-3-3 protein theta, 14-3-3,1C5, HS1, Protein HS1, protein tau, tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, thetapolypeptide
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human 14-3-3 tau/theta (1-245aa) purified from E. coli (NP_006817).
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10971
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.