Descripción
14-3-3 sigma/Stratifin Polyclonal specifically detects 14-3-3 sigma/Stratifin in Human samples. It is validated for ELISA.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | 14-3-3 sigma/Stratifin |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | PE |
| Dilución | ELISA |
| Contenido y almacenamiento | Store at 4C in the dark. |
| Tipo de producto | Antibody |
| Formulario | Purified |
| Línea de productos | Novus |