Learn More
14-3-3 sigma/Stratifin Antibody (CPTC-SFN-2), Biotin, R&D Systems™
Código de producto. 18603687 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18603687 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18603687 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308214B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    703.45€
    607.95€ / 100 microlitros
    Ahorro 95.50€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
14-3-3 sigma/Stratifin Monoclonal specifically detects 14-3-3 sigma/Stratifin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)/Protein Array/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno 14-3-3 sigma/Stratifin
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon CPTC-SFN-2
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen 14-3-3 protein sigma, 14-3-3 sigma, Epithelial cell marker protein 1, HME1, stratifin, YWHAS
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human full-length 14-3-3 sigma/Stratifin protein (Uniprot: P31947)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2810
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Línea de productos Novus