Descripción
14-3-3 eta Polyclonal specifically detects 14-3-3 eta in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation/Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Tipo de producto | Antibody |
| Línea de productos | Novus |