Learn More
Chemsplash Gorro de fregona plisado con doble costura de 10 g/m²
Descripción
Gorra desechable con doble costura
- Polipropileno no tejido de 10 gramos
- Doble costura
- Elastizado
- 21 in
- Talla única
- Libre de PFAS
Descripción: La gorra desechable con doble costura está hecha de un material transpirable de polipropileno azul no tejido de 10 GSM, que tiene elastizado en el borde para facilitar el ajuste a la cabeza. Con doble costura para mayor resistencia y tamaño de 21 in. Adecuado para todas las industrias que requieren un protector de cabeza desechable.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cofia |
| Tamaño | 21 in |
| Material | Polipropileno |
| Color | Azul |
| Desechables | Un solo uso |
| Sin látex | Sí |
| Esterilidad | No estéril |