Learn More
Keystone Cleanroom Products Tubos para bolsa con tapón para autoclave de HDPE Tyvek™ 1073B
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Descripción
- Diseñado para esterilización por vapor
- Recomendado para su uso junto con un sobre de esterilización Tyvek™ secundaria
- hidrófobos
- Barrera microbiana
- Resiste desgarros y punciones
- Sin pelusa; categoría (tambor Helmke)
- Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
- Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | COC |
| Tipo de tapón | Sello térmico |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Material | Tyvek |
| Esterilidad | No estéril |
| Sin látex | Sí |
| Grosor (imperial) | 7,8 mil |
| Longitud (imperial) | 500 ft |
| Mostrar más |