Learn More
Keystone Cleanroom Products Bolsa con tapón para autoclave de HDPE Tyvek™ 1073B
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17708497 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
3 x 6 in
4 x 3 in
8 x 5 in
9 x 4 in
10 x 6 in
12 x 8 in
22 x 4 in
30 x 6 in
14 x 14 in
15 x 12 in
16 x 16 in
16 x 22 in
18 x 13 in
18 x 15 in
18 x 24 in
22 x 20 in
24 x 18 in
32 x 16 in
35 x 10 in
36 x 24 in
38 x 12 in
40 x 24 in
48 x 28 in
Capacidad (imperial):
7 oz
10 oz
27 oz
32 oz
50 oz
66 oz
84 oz
150 oz
165 oz
182 oz
216 oz
240 oz
252 oz
315 oz
336 oz
408 oz
414 oz
418 oz
480 oz
828 oz
920 oz
1296 oz
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 125
paquete de 250
paquete de 500
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Capacidad (imperial) unitSize
17708497 14 x 14 in 182 oz paquete de 500
17768477 4 x 3 in 7 oz paquete de 1000
17778477 3 x 6 in 10 oz paquete de 1000
17788477 9 x 4 in 27 oz paquete de 500
17798477 22 x 4 in 66 oz paquete de 500
17708487 8 x 5 in 32 oz paquete de 500
17718487 10 x 6 in 50 oz paquete de 500
17728487 30 x 6 in 150 oz paquete de 500
17738487 12 x 8 in 84 oz paquete de 500
17748487 35 x 10 in 315 oz paquete de 500
17768487 15 x 12 in 165 oz paquete de 500
17788487 38 x 12 in 418 oz paquete de 500
17798487 18 x 13 in 216 oz paquete de 500
17718497 18 x 15 in 252 oz paquete de 500
17728497 16 x 16 in 240 oz paquete de 500
17738497 32 x 16 in 480 oz paquete de 500
17748497 24 x 18 in 408 oz paquete de 500
17768497 22 x 20 in 418 oz paquete de 500
17788497 16 x 22 in 336 oz paquete de 500
17798497 18 x 24 in 414 oz paquete de 250
17708507 36 x 24 in 828 oz paquete de 250
17718507 40 x 24 in 920 oz paquete de 250
17728507 48 x 28 in 1296 oz paquete de 125
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Código de producto. 17708497 Proveedor Keystone Cleanroom Products N.º de proveedor SBMGTVKHS1414
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bolsas con tapón de autoclave para esterilización por vapor. Los materiales de película de HDPE y DuPont Tyvek de grado médico producen una resistencia de sellado superior para tapones, sellos y piezas de equipos pesados.
  • Diseñado para la esterilización por vapor de equipos y componentes de producción farmacéutica (tapones y tapas)
  • El lado Tyvek™ 1073B permite la entrada de vapor durante la esterilización
  • Lado de película HDPE semitransparente
  • Resistencia al impacto
  • Sellos de fábrica de soldadura doble y fuertes
  • Barrera microbiana excepcional
  • Resiste desgarros y punciones de esquinas afiladas y piezas pesadas de la máquina
  • Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
  • Certificados de conformidad suministrados con todos los envíos
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad COC
Tipo de tapón Sello térmico
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Equipo farmacéutico
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Sin látex Sí
Método de esterilización Destiladores
Intervalo de temperatura (imperial) <250 °F
Intervalo de temperatura (métrico) <125°C
Dimensiones (L x An) 14 x 14 in
Longitud (imperial) 14 in
Anchura (imperial) 14 in
Tipo de producto Bolsa para autoclave
Capacidad (imperial) 182 oz
Capacidad (métrico) 5,4 L
Longitud (métrico) 35,6 cm
Anchura (métrico) 35,6 cm