Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech Wettask SSX Paños
Código de producto. 12605636 Tienda Kimberly-Clark Professional Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
15,2 x 22,5 cm
Tamaño de la unidad:
6 rollos
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
12605636 15,2 x 22,5 cm 6 rollos
1 options
Código de producto. 12605636 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 7769
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Resistentes, absorbentes, bajos en pelusa - sin silicona 100% y con pH estable. Diseñados para la industria de aviación, aunque también son idóneos para uso con disolventes, preparación de superficies y limpieza de productos químicos agresivos en sectores industriales y sanidad.
  • Bajos en pelusa, sin silicona y con pH estable
  • Perfectos para uso con disolventes, preparación de superficies y limpieza de productos químicos agresivos
  • Diseñado para la industria de aviación
  • Producto compatible con el Dispensador de Paños en Rollo Wettask (código 7919)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Light-duty Industrial Wiper
Longitud (imperial) 6 in
Longitud (métrico) 15.2 cm
Anchura (imperial) 8.9 in.
Anchura (métrico) 22.5 cm
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 15,2 x 22,5 cm
Para utilizar con (equipo) Dispensador de toallitas de rollo WETTASK™