Learn More
N-Cadherin Antibody (CDH2/1573), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Código de producto. 18432603 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18432603 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18432603 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP254522AF488
Mouse Monoclonal Antibody
N-Cadherin Monoclonal antibody specifically detects N-Cadherin in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno N-Cadherin
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon CDH2/1573
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen ACOGS, ARVD14, cadherin 2, type 1, N-cadherin (neuronal), cadherin-2, calcium-dependent adhesion protein, neuronal, CD325, CD325 antigen, CDH2, CDHN, CDw325, NCAD, N-cadherin, N-cadherin 1, Neural cadherin, neural-cadherin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human N-Cadherin intracellular domain (Uniprot: P19022)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Mesenchymal Stem Cell Markers, Neuroscience, Plasma Membrane Markers, Signal Transduction, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1000
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ