missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress TPO Protein, Mouse (CHO)

Código de producto. 16439266
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
:
100 μg
Código de producto.
16439266 100 μg
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16439266

Marca: MedChemExpress HYP7088

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress TPO Protein, Mouse (CHO) is a hematopoietic factor that controls platelet production.

Especificaciones

Peso molecular 30-80 kDa
Cantidad 100 μg
Recombinante Recombinant
Contenido y almacenamiento Stored at -20°C. After reconstitution, it is stable at 4°C for 1 week or -20°C for longer. It is recommended to freeze aliquots at -20°C or -80°C for extended storage.
Condiciones de envío Room temperature
Sinónimo rMuTPO∣ TPO
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.