Learn More
Estándar de conductividad de 10 μS/cm a 25 °C, Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 16460594 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16460594 250 mL 250 ml
1 options
Código de producto. 16460594 Proveedor Reagecon N.º de proveedor CSKC1025
Impulse sus avances en química
Usar código promocional 28031
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Estándar de base acuosa, no peligroso
  • Probado con el método de prueba acreditado por la ISO 17025
  • Trazable al NIST
  • Coeficiente de temperatura de variación bajo
  • Estabilidad garantizada durante toda su vida útil, incluso después de abrir el frasco
  • Exactitud: 10 μS/cm ± 1 %
Especificaciones
Envase Frasco de HDPE
Trazabilidad según el NIST Sí
Para utilizar con (equipo) Medidores de conductividad
Tipo Patrón de conductividad
Cantidad 250 mL