Learn More
10-Metilfenotiazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490207 5 g 5 g
11400217 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11490207 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21648.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1207-72-3 | C13H11NS | 213.30 g/mol
They are used in pharmaceutical manufacturing especially antipsychotic drugs. Also used as a stabilizer against polymerization of acrylates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la fabricación de productos farmacéuticos, especialmente fármacos antipsicóticos. También se utiliza como estabilizador contra la polimerización de los acrilatos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1207-72-3
Fórmula molecular C13H11NS
Peso molecular (g/mol) 213.30
Número MDL MFCD00041836
Clave InChI QXBUYALKJGBACG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 10-methyl-10h-phenothiazine, n-methylphenothiazine, 10h-phenothiazine, 10-methyl, phenothiazine, 10-methyl, acmc-1bo1o, bidd:gt0308, phenothiazide methyl derivative, 10-methylphenothiazine, 10-methyl-10h-phenothiazine #, phenothiazine, 10-methyl-8ci
PubChem CID 71015
Nombre IUPAC 10-metilfenotiazina
SMILES CN1C2=CC=CC=C2SC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10-Methylphenothiazine
Punto de fusión 100°C to 103°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.3
Porcentaje de pureza 98%