Learn More
Axygen™ Puntas de automatización de 10 μl para las pipetas de formato 384 Agilent™/Velocity 11 VPrep™ y Bravo
Tienda Axygen Scientific Productos
Descripción
Las puntas se han fabricado según especificaciones estrictas bajo exigentes controles de procesos y se han montado mediante automatización para garantizar un rendimiento y una fiabilidad uniformes.
- Polipropileno transparente
- Certificados como libres de ARNasa/ADNasa y como apirógenos
- Apirógenos
- Tecnología Maxymum Recovery™ para retención ultrabaja
- Disponibles estériles o no estériles
Información de órdenes
10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 10 μL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Transparente |
| Certificaciones/conformidad | ANSI |
| Declaraciones de limpieza | Sin ADNasa ni ARNasa |
| Para utilizar con (aplicación) | Apirógeno, utilizado para las especificaciones más estrictas bajo estrictos controles de proceso |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Automatización, Redondo |
| Envase | SBS Estante |
| Mostrar más |