Learn More
Heinz Herenz 10 L de agua destilada
Código de producto. 30158347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30158347 10 L cada uno
1 options
Código de producto. 30158347 Proveedor Heinz Herenz N.º de proveedor 1133777
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.92€
    8.74€ / paquete de 1
    Ahorro 5.18€
    37% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Contenedor Aqua Dest de 10 L.
  • Desmineralizado simple
  • Para uso en laboratorios, salones de belleza, estudios fotográficos, hogares y jardinería.
  • Microfiltrado para uso en aplicaciones farmacéuticas, químicas y técnicas.
Especificaciones
Tipo de producto Limpiador
Color-coded N.º
Formulario Líquido transparente
Scent Sin perfume
Esterilidad No estéril
Aspecto Transparente
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Transparente
Desechables Un solo uso
filtradas por Con filtro
Inflamable No
Cantidad 10 L
Tamaño Recipiente de 10 L