Learn More
1-Vinilnaftaleno, 95%, estabilizado con 4-terc-butilcatecol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15469125
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15469125 1 g 1 g
15479125 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15469125 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51043.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 826-74-4 | C12H10 | 154.21 g/mol
1-Vinylnaphthalene is used as a precursor of polynuclear aromatic hydrocarbons in tobacco smoke. It is also used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-vinilnaftaleno se utiliza como precursor de los hidrocarburos aromáticos polinucleares en el humo del tabaco. También se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en acetato de etilo, hexano y metanol.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con los agentes oxidantes, el calor, la luz, la radiación ultravioleta y los iniciadores de radicales libres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 826-74-4
Fórmula molecular C12H10
Peso molecular (g/mol) 154.21
Número MDL MFCD00075766
Clave InChI IGGDKDTUCAWDAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-vinylnaphthalene, vinylnaphthalene, 1-vinyl naphthalene, unii-pf20cj2k0n, pf20cj2k0n, 1-vinylphthalene, 1-vinyl-naphthalene, naphthalene, ethenyl, naphthalen-1-yl ethene, naphthalene, 1-ethenyl
PubChem CID 70004
ChEBI CHEBI:51327
Nombre IUPAC 1-etenilnaftaleno
SMILES C=CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Vinylnaphthalene
Nombre de nota stabilized with 4-tert-butylcatechol
Densidad 1.04
Punto de ebullición 135°C to 138°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in ethyl acetate,hexane and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.21
Porcentaje de pureza 95%