Learn More
1-Undeceno, 99%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11459711 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Código de producto. Cantidad
11459711 25 mL
1 options
Código de producto. 11459711 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215823825
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Bioquímica
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Undecene
CAS 821-95-4
Color Incolora
Densidad 0,75g/mL a 25 °C (Lit.)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula molecular C11H22
Número MDL MFCD00008956
Cantidad 25 mL
Sinónimo 1-undecene, undecene, n-1-undecene, alpha-undecene, alpha-undecylene, 1-hendecene, alpha-nonylethylene, undecene-1, undecene petroleum, ccris 5720
Clave InChI DCTOHCCUXLBQMS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCC=C
Nombre IUPAC undec-1-eno
Peso molecular (g/mol) 154.297
PubChem CID 13190
ChEBI CHEBI:77444
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.3
Forma física Líquidos