Learn More
1-Undeceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15400158
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15400158 5 g 5 g
15410158 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15400158 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53387.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.16€
    75.65€ / 5 g
    Ahorro 11.51€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 821-95-4 | C11H22 | 154.297 g/mol
1-Undecene was used as a biomarker for identification of Pseudomonas aeruginosa strain. It is also used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
1-Undeceno fue utilizado como biomarcador para la identificación de la cepa Pseudomonas aeruginosa. También se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en éter, cloroformo y ligroina. Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 821-95-4
Fórmula molecular C11H22
Peso molecular (g/mol) 154.297
Número MDL MFCD00008956
Clave InChI DCTOHCCUXLBQMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-undecene, undecene, n-1-undecene, alpha-undecene, alpha-undecylene, 1-hendecene, alpha-nonylethylene, undecene-1, undecene petroleum, ccris 5720
PubChem CID 13190
ChEBI CHEBI:77444
Nombre IUPAC undec-1-eno
SMILES CCCCCCCCCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Undecene
Punto de fusión -49°C
Densidad 0.751
Punto de ebullición 192°C to 193°C
Temperatura de inflamación 63°C (145°F)
Fórmula lineal CH3(CH2)8CH=CH2
Índice de refracción 1.426
Cantidad 5 g
Beilstein 1740044
Información de solubilidad Solunle in ether,chloroform and ligroin. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.3
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Undecene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Undecene