Learn More
1-Undeceno, 94,0%, para análisis GC, MP Biomedicals™
Product Code. 11449711 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Product Code. Cantidad
11449711 5 mL
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11449711 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0215823805
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Undecene
Nombre de nota Para análisis de GC
CAS 821-95-4
Color Incolora
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.94
Fórmula molecular C11H22
Cantidad 5 mL
Sinónimo 1-undecene, undecene, n-1-undecene, alpha-undecene, alpha-undecylene, 1-hendecene, alpha-nonylethylene, undecene-1, undecene petroleum, ccris 5720
Clave InChI DCTOHCCUXLBQMS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCC=C
Nombre IUPAC undec-1-eno
Peso molecular (g/mol) 154.297
PubChem CID 13190
ChEBI CHEBI:77444
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.3
Forma física Líquidos