Learn More
1-Trideceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11369849
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11369849 25 g 25 g
11359849 5 g 5 g
11379849 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11369849 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24413.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2437-56-1 | C13H26 | 182.351 g/mol
It is used in pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la industria farmacéutica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2437-56-1
Fórmula molecular C13H26
Peso molecular (g/mol) 182.351
Número MDL MFCD00008976
Clave InChI VQOXUMQBYILCKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-tridecene, n-tridec-1-ene, tridecylene, alpha-tridecene, undecylethylene, tridecene-1, unii-5b0u2s314c, ccris 5719, 1-tridecylene, .alpha.-tridecene
PubChem CID 17095
Nombre IUPAC tridec-1-eno
SMILES CCCCCCCCCCCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Tridecene
Punto de fusión -23°C
Densidad 0.766
Punto de ebullición 232°C to 233°C
Temperatura de inflamación 79°C (174°F)
Olor Mild
Fórmula lineal CH3(CH2)10CH=CH2
Índice de refracción 1.433
Cantidad 25 g
Beilstein 1744660
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.35
Porcentaje de pureza 97%