Learn More
1-(trans-2-Feniletenil)-4-(2-feniletinil)benceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15477785
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15477785 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15477785 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31077.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 95166-77-1 | C22H20 | 284.402 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(trans-2-Phenylethenyl)-4-(2-phenylethyl)benzene
CAS 95166-77-1
Punto de fusión 155°C to 157°C
Fórmula molecular C22H20
Número MDL MFCD12407080
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-trans-2-phenylethenyl-4-2-phenylethyl benzene, 1-e-2-phenylethenyl-4-2-phenylethyl benzene, 4-phenethyl-cis-stilbene, 4-phenethyl-trans-stilbene, 4-trans-beta-styryl bibenzyl
Clave InChI VKIHNQGTZXZCPE-ACCUITESSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCC2=CC=C(C=C2)C=CC3=CC=CC=C3
Nombre IUPAC 1-[(E)-2-feniletenil]-4-(2-feniletil)benceno
Peso molecular (g/mol) 284.402
PubChem CID 59832893
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.4
Porcentaje de pureza 97%