Learn More
1-Tetradeceno, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11441728
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11441728 2500 mL 2500 ml
11404150 100 mL 100 ml
11431728 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11441728 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13974.0F
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1120-36-1 | C14H28 | 196.378 g/mol
1-Tetradecene used in the production of linear plasticizers, oxo-alcohols, motor fuels, lubricants, automotive additives, biodegradable surfactants, paper size, and in a wide range of specialty applications in the production of mercaptans, flavors and fragrances, alkyl metals, halides, alkyl silanes.. It is also used as a co monomers in polymer such as low density polyethylenes for the properties of lighter, thinner, better flexibility and more tearing resistance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-tetradeceno se utiliza en la producción de plastificadores lineales, oxoalcoholes, combustibles para motores, lubricantes, aditivos para automóviles, surfactantes biodegradables, formatos de papel, y en una amplia gama de aplicaciones especializadas en la producción de mercaptanos, sabores y fragancias, metales alquilos, haluros y silanos alquilos. También se utiliza como comonómero en polímeros como polietilenos de baja densidad para lograr que sean de más ligeros, delgados, flexibles y mucho más resistentes al desgarro.
Solubilidad
Soluble en disolventes de hidrocarburos e insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1120-36-1
Fórmula molecular C14H28
Peso molecular (g/mol) 196.378
Número MDL MFCD00008981
Clave InChI HFDVRLIODXPAHB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-tetradecene, n-tetradec-1-ene, tetradecene, 1-tetradecylene, alpha-tetradecene, unii-fw23481s7s, ccris 3785, alkenes, c10-16 .alpha., a-tetradecene, tetradecene-1
PubChem CID 14260
ChEBI CHEBI:77505
Nombre IUPAC tetradec-1-eno
SMILES CCCCCCCCCCCCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Tetradecene
Punto de fusión -12°C
Densidad 0.775
Punto de ebullición 250°C to 252°C
Temperatura de inflamación 115°C (239°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 94%
Olor Mild
Fórmula lineal CH3(CH2)11CH=CH2
Índice de refracción 1.436
Cantidad 2500 mL
Beilstein 1701156
Información de solubilidad Soluble in hydrocarbon solvents; insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.38
Porcentaje de pureza 94%